Få mere at vide
Hydrazine-1,2-dicarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine-1,2-dicarboxamide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H3,3,5,7)(H3,4,6,8) |
| Formel vægt | 118.0491 |