Få mere at vide
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulisk laboratoriedonkraft med magnetventil
Artikelnummer. 15839494
Skift visning
Højde (metrisk):
285 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
15839494 285 mm
1 options
Artikelnummer. 15839494 Leverandør Juchheim Laborgeraete™ Leverandørnr. 02297/S1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Verdensomspændende unikke mekanisme til særlig komfortabel løft og sænkning ved at betjene håndtaget. Med 24 V magnetventil til fjernstyret sænkning.
  • Løfte- og sænkemekanisme unik i verden
  • For at sænke skal du blot skifte den integrerede 24 V (0,8 A) magnetventil* eller tryk håndtaget lidt opad.
    • *fx via direkte via en niveau- eller temperaturgrænseafbryder eller via LabBoxen fra HiTec Zang.
  • For at løfte, pump ned med håndtaget et par gange.
  • Overflade top: 200 x 230 mm
  • Areal top: 200 x 275 mm
  • Justeringsområde: 91 til 285 mm
  • Maks. Bæreevne: 25 kg
  • Vægt: 5,7 kg
  • Professionelt laboratorieudstyr Fremstillet i Tyskland
Tekniske data
Materiale Aluminium epoxy
Højde (metrisk) 285 mm
Dimensioner (L x B) 200 x 230 mm