Få mere at vide
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulisk laboratoriedonkraft
Artikelnummer. p-7229368
Højde (metrisk):
625 mm
1060 mm
Artikelnummer. 10294772
Brand: Juchheim Laborgeraete™ 02294
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et laboratorieløftebord med jævnt kørende løftehydraulik, der belaster op til 85 kg.
  • Til statiske og dynamiske belastninger
  • Særligt stabil på grund af saksekonstruktion af robust stål
  • Syre- og basebestandig på grund af højkvalitets pulverlakering
  • Kræver ingen eksterne forbindelser (pumpehydraulik fuldt integreret)
  • Med håndtag for nem transport
  • For at sænke lasten skal håndtaget kun trykkes lidt opad. Herefter synker lasten langsomt (ca. 3 cm/s) og stopper, så snart håndtaget slippes igen.
Tekniske data
Materiale Stål
Højde (metrisk) 625 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Oversigt Justeringsområde: 175 til 625 mm
Vægt (metrisk) 30 kg