Få mere at vide
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulisk laboratoriedonkraft
Artikelnummer. 10294772
Skift visning
Højde (metrisk):
625 mm
1060 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk)
10294772 625 mm
10204782 1060 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294772 Leverandør Juchheim Laborgeraete™ Leverandørnr. 02294
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Et laboratorieløftebord med jævnt kørende løftehydraulik, der belaster op til 85 kg.
  • Til statiske og dynamiske belastninger
  • Særligt stabil på grund af saksekonstruktion af robust stål
  • Syre- og basebestandig på grund af højkvalitets pulverlakering
  • Kræver ingen eksterne forbindelser (pumpehydraulik fuldt integreret)
  • Med håndtag for nem transport
  • For at sænke lasten skal håndtaget kun trykkes lidt opad. Herefter synker lasten langsomt (ca. 3 cm/s) og stopper, så snart håndtaget slippes igen.
Tekniske data
Materiale Stål
Højde (metrisk) 625 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Oversigt Justeringsområde: 175 til 625 mm
Vægt (metrisk) 30 kg