Få mere at vide
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulisk laboratoriedonkraft
Højde (metrisk):
625 mm
1060 mm
Beskrivelse
- Til statiske og dynamiske belastninger
- Særligt stabil på grund af saksekonstruktion af robust stål
- Syre- og basebestandig på grund af højkvalitets pulverlakering
- Kræver ingen eksterne forbindelser (pumpehydraulik fuldt integreret)
- Med håndtag for nem transport
- For at sænke lasten skal håndtaget kun trykkes lidt opad. Herefter synker lasten langsomt (ca. 3 cm/s) og stopper, så snart håndtaget slippes igen.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stål |
| Højde (metrisk) | 1060 mm |
| Oversigt | Justeringsområde: 230 til 1060 mm |