Få mere at vide
Whirl-Pak™ Hydreret PolySponge™ Prøvetagningspose med prøveudtagningssvamp
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16688462 Shop alle Whirl-Pak produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
532 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16688462 532 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 16688462 Leverandør Whirl-Pak™ Leverandørnr. B01590WA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gør miljøoverfladeprøvetagning hurtigere og lettere.
  • Specielt designet til maden& Drikkevareindustrien
  • Etiket, der kan skrives på, gør det nemt og bekvemt at identificere prøver
  • Poser er præhydreret med HiCap™ Neutraliserende bouillon
  • HiCap Bouillon giver overlegen neutralisering, valideret i op til 72 timer.
  • Polyurethansvampe, der følger med hver pose, er ikke-giftige og indeholder ikke biocider
  • Hver æske indeholder fem folieposer med hver 20 svampe
  • Terminalt gammabehandlet for at garantere sterilitet
  • Medicinsk kvalitet, superabsorberende og ideel til ru overflader
  • Kompatibel med 3M Petrifilm
  • 2 års holdbarhed
Tekniske data
Oversigt Uden handske
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Tape og Wire
Farve Ryd med hvid blok
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Miljøovervågning
Materiale Polyurethan
Sterilitet Steril
Fyld volumen 16 mL
Latex fri Ja
nr. pr. sag 100/Cs
nr. pr. pakke 100/Pk.
Ydre emballage Write-On Whirl-Pak™ Taske
Beskyttende indre emballage Foliepose
Steriliseringsmetode Terminalt Gamma behandlet
Temperaturområde (engelsk) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metrisk) 82 °C
Tykkelse (engelsk) 2,50 mio
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (engelsk) dokumentpose 9''
Længde (metrisk) dokumentpose 23 cm
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (engelsk) dokumentpose 4''
Bredde (metrisk) dokumentpose 11.5 cm
Produkttype Prøvepose med prøveudtagningssvamp
Kapacitet (engelsk) 18 oz.
Kapacitet (metrisk) 532 ml
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (metrisk) 11.5 cm
Tykkelse (metrisk) 0.064 mm