Få mere at vide
Hydrastinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrastinine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-12-3-2-7-4-9-10(15-6-14-9)5-8(7)11(12)13/h4-5,11,13H,2-3,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 207.0895 |