Få mere at vide
HYDRANAL™ - Arbejdsmedium K, reagens til volumetrisk 1-komponent KF-titrering i aldehyder og ketoner (arbejdsmedium), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - Working Medium K |
| Navn note | Reagent for volumetric one-component KF titration in aldehydes and ketones (working medium) |
| Kogepunkt | 60°C |
| CAS min % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| Tæthed | ∼1.34 g/mL |
| CAS | 107-07-3 |
| Mængde | 4 x 1 l |
| CAS Max % | <50.0000% |
| Flammepunkt | 100°C |
| MDL nummer | MFCD00147202 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Working Medium K
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H300 + H310 + H330-Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: trichloromethane; chloroform, 2-chloroethanol; ethylene chlorohydrin