Få mere at vide
HYDRANAL™ - Arbejdsmedium K, reagens til volumetrisk én-komponent KF-titrering i aldehyder og ketoner (arbejdsmedium), Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Working Medium K |
| CAS | 107-07-3, 67-66-3 |
| Tæthed | 1.34g/mL |
| Emballage | Polybelagt flaske |
| Mængde | 1 l |
| Flammepunkt | >100 °C (>212 °F) |
| MDL nummer | MFCD00147202 |
| FN nummer | UN3382 |
| Grad | Laboratorie |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Working Medium K
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H300+H310+H330-Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, 2-chloroethanol; ethylene chlorohydrin