Få mere at vide
HYDRANAL-Water™ Standardolie, Solstice
Artikelnummer. 15634350
Skift visning
Mængde:
80 ml
Pakningsstørrelse:
80ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15634350 80 ml 80ml
1 options
Artikelnummer. 15634350 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 3469480ML
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Oliebaseret standard, der er specielt designet til præcis Karl Fischer titrering med et vandindhold på under 50 ppm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Water Standard Oil
CAS 8042-47-5
Tæthed 0,85 g/ml ved 20 °C
Emballage Glasflaske
Mængde 80 ml
Flammepunkt >112 °C (>233,6 °F)
FN nummer NONH for all modes of transport
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Water Standard Oil