Få mere at vide
HYDRANAL™ - Vandstandard 10,0, Standard for Karl Fischer titrering (vandindhold 10 mg/g = 1,0%), Solstice
Artikelnummer. 15644510
Skift visning
Mængde:
10 x 8 mL
6 x (10 x 8 mL)
Pakningsstørrelse:
80ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15644510 10 x 8 mL 80ml
15634510 6 x (10 x 8 mL) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15644510 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 3484980ML
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Water Standard 10.0
CAS 111-46-6, 71-36-3, 95-47-6, 108-32-7
Tæthed 1,00 g/ml ved 20 °C
Mængde 10 x 8 mL
Flammepunkt 32 °C (89,6 °F)
Emballage Container
FN nummer UN1993C
Grad Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol; n-butanol