Få mere at vide
HYDRANAL™ - Vand Standard 1.0, Standard for Karl Fischer titrering (vandindhold 1 mg/g = 0,1%), verificeret mod NIST SRM 2890& NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7122071 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 Kit
40 mL
Pakningsstørrelse:
40ml
Artikelnummer. 15664490
Brand: Honeywell-Hydranal 348286X40ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC navn anisol
SMIL COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
Navn note Standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), exact value on report of analysis
Kogepunkt 153°C to 155°C
CAS min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Tæthed 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Mængde 1 Kit
CAS Max % <10.0000%
Flammepunkt 43°C
Lineær formel HCONH2
Emballage Ampul
FN nummer UN2222
Grad Karl Fischer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Water Standard 1.1
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Anisole, propylene carbonate