Få mere at vide
HYDRANAL™ - Vandstandard 1.0, Standard for Karl Fischer titrering (vandindhold 1 mg/g = 0,1%), verificeret mod NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Artikelnummer. 15664490
Skift visning
Mængde:
1 sæt
40 mL
Pakningsstørrelse:
40ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15664490 1 sæt -
15628380 40 mL 40ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15664490 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 348286X40ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4290.00 DKK
    3822.15 DKK / Pakke med 6
    Spare 467.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
C7H8O | 108.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC navn anisol
SMIL COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
Navn note Standard for Karl Fischer titrering (vandindhold 1 mg/g = 0,1%), præcis værdi i analyserapporten
Kogepunkt 153 °C til 155 °C
CAS min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Tæthed 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Mængde 1 sæt
CAS Max % <10.0000%
Flammepunkt 43 °C
Lineær formel HCONH2
Emballage Ampulle
FN nummer UN2222
Grad Karl Fischer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Water Standard 1.1
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole, propylene carbonate