Få mere at vide
HYDRANAL™ - Vandstandard 0,1, Standard for Karl Fischer titrering (vandindhold 0,1 mg/g = 0,01%), verificeret mod NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Artikelnummer. 15624510
Skift visning
Mængde:
1 sæt
10 x 4 ml, ampuller
Pakningsstørrelse:
40ml
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15624510 1 sæt Pakke med 6
15648380 10 x 4 ml, ampuller 40ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15624510 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 348476X40ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
C8H10 | 106.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008519
InChI nøgle CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-xylen
SMIL CC1=CC=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Water Standard 0.1
Navn note Standard for Karl Fischer titrering (vandindhold 0,1 mg/g = 0,01%), præcis værdi i analyserapporten
Kogepunkt 136 °C til 145 °C
Tæthed 0,86 g/ml ved 20 °C
CAS 7732-18-5, 95-47-6
Mængde 1 sæt
CAS Max % ≤100.0000%
Flammepunkt 23 −27 °C
Emballage Ampulle
FN nummer UN1307
Formel vægt 106.17
Grad Karl Fischer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL Water Standard 0.1
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312+H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene