Få mere at vide
HYDRANAL™ - Vandstandard 0,1 PC, standard for Karl Fischer titrering (vandindhold 0,1 mg/g = 0,01%), verificeret mod NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Artikelnummer. 15665825
Skift visning
Mængde:
10 x 4 mL
Artikelnummer. Mængde
15665825 10 x 4 mL
1 options
Artikelnummer. 15665825 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 3444640ML
 Begrænset vare
På lager
Water standard for Karl Fischer titration, containing 0.1 mg/g water in propylene carbonate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC
Navn note Standard for Karl Fischer titrering (vandindhold 0,1 mg/g = 0,01%), præcis værdi i analyserapporten
CAS 108-32-7
Kogepunkt 242 °C
Tæthed 1.205 g/cm3
Mængde 10 x 4 mL
CAS Max % ≤100.0000%
Flammepunkt 135 °C
Molekylær formel C4H6O3
MDL nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Emballage Ampulle
InChI nøgle RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1COC(=O)O1
IUPAC navn 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 102.09
PubChem CID 7924
Procent renhed 100%
Grad Karl Fischer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.