Få mere at vide
HYDRANAL™ -Vand-i-methanol 5.0, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15694420 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Pakke med 6
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15694420
Brand: Honeywell-Hydranal 348021L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Titreringsmiddel til volumetrisk tilbagetitrering iht Karl Fischer 5,00 mg/ml± 0,05 mg/ml vand i methanol
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
  • Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
  • Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
  • Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Water-in-methanol 5.0
CAS 7732-18-5
Mængde 1 L
Flammepunkt 9°C (48.2°F)
FN nummer UN1230
Beilstein 3662861
Formel vægt 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Water-in-methanol 5.0
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol