Få mere at vide
HYDRANAL™ - Titrant 5, Reagens til volumetrisk tokomponent-titrering Karl Fischer , Solstice
Artikelnummer. 15634420
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15634420 1 l 1 L
15664420 500 ml -
15644420 2,5 l 2.5 L
15684420 6 x 500 ml Pakke med 6
15674420 6 x 1 l Pakke med 6
15654420 4 x 2,5 l Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15634420 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 348011L
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Titrant 5
Tæthed 0.85g/mL
Mængde 1 l
Flammepunkt 11 °C (51,8 °F)
FN nummer UN1230
Grad Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P373-BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine