Få mere at vide
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Solstice
Description
Hydranal™ er det mest betroede mærke indenfor Karl Fischer titrering på grund af dens dedikation til kvalitet, konsistens og fortsatte innovation.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - Titrant 5 E |
| CAS | 7553-56-2, 68007-08-9, 64-17-5 |
| Mængde | 4 x 2,5 l |
| FN nummer | UN1170 |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL Titrant 5 E
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, 1H-imidazole monohydriodide