Få mere at vide
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Reagens til volumetrisk to-komponent Karl Fischer titrering (ethanolbaseret), Honeywell™ Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
Fordele ved Hydranal to-komponent reagenser:
- Høj titreringshastighed
- Ideel nøjagtighed til små mængder vand
- Høj bufferkapacitet
- Præcis og stabil titer
- E-type reagenser: reduceret toksicitet sammenlignet med methanol
- Lang holdbarhed (tre år for titranter, fem år for opløsningsmidler)
Forbedret sammensætning
I to-komponent reagenser adskilles Karl Fisher-reaktanterne i to opløsninger: titranten og opløsningsmidlet. Hydranal-Titrant indeholder jod opløst i en alkohol med en præcist defineret koncentration. Hydranal-Solvent er en alkoholisk opløsning af svovldioxid og imidazol. Alkoholen er enten methanol til standardreagenser eller ethanol til E-type reagenser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Titrant 5 E |
| Tæthed | 0.89g/mL |
| Mængde | 100 ml |
| Flammepunkt | 12°C (53.6°F) |
| FN nummer | UN1170 |