Få mere at vide
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, reagens til volumetrisk tokomponent-titrering Karl Fischer (ethanolbaseret), Solstice
Artikelnummer. 15694370
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15694370 500 ml 500ml
15654370 100 ml 100ml
15664370 1 l 1 L
15674370 2,5 l 2.5 L
15614380 6 x 500 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15694370 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 34732500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 DKK
    562.99 DKK / 500ml
    Spare 42.01 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Titreringsmiddel til volumetrisk to-komponent Karl Fischer titrering (ethanolbaseret)
Fordele ved Hydranal to-komponent reagenser:
  • Høj titreringshastighed
  • Ideel nøjagtighed til små mængder vand
  • Høj bufferkapacitet
  • Præcis og stabil titer
  • E-type reagenser: reduceret toksicitet sammenlignet med methanol
  • Lang holdbarhed (tre år for titranter, fem år for opløsningsmidler)
Forbedret sammensætning
I to-komponent reagenser adskilles Karl Fisher-reaktanterne i to opløsninger: titranten og opløsningsmidlet. Hydranal-Titrant indeholder jod opløst i en alkohol med en præcist defineret koncentration. Hydranal-Solvent er en alkoholisk opløsning af svovldioxid og imidazol. Alkoholen er enten methanol til standardreagenser eller ethanol til E-type reagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Titrant 5 E
CAS 68007-08-9, 7553-56-2, 64-17-5
Tæthed 0.89g/mL
Emballage Polybelagt flaske
Mængde 500 ml
Flammepunkt 12 °C (53,6 °F)
FN nummer UN1170
Grad Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide