Få mere at vide
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Reagens til volumetrisk to-komponent Karl Fischer titrering (ethanolbaseret), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15654370 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 15654370
Brand: Honeywell-Hydranal 34732100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Titreringsmiddel til volumetrisk to-komponent Karl Fischer titrering (ethanolbaseret)
Fordele ved Hydranal to-komponent reagenser:
  • Høj titreringshastighed
  • Ideel nøjagtighed til små mængder vand
  • Høj bufferkapacitet
  • Præcis og stabil titer
  • E-type reagenser: reduceret toksicitet sammenlignet med methanol
  • Lang holdbarhed (tre år for titranter, fem år for opløsningsmidler)
Forbedret sammensætning
I to-komponent reagenser adskilles Karl Fisher-reaktanterne i to opløsninger: titranten og opløsningsmidlet. Hydranal-Titrant indeholder jod opløst i en alkohol med en præcist defineret koncentration. Hydranal-Solvent er en alkoholisk opløsning af svovldioxid og imidazol. Alkoholen er enten methanol til standardreagenser eller ethanol til E-type reagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Titrant 5 E
Tæthed 0.89g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
FN nummer UN1170