Få mere at vide
HYDRANAL™ - Titrant 5, Solstice
Artikelnummer. 16821910
Skift visning
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
6 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16821910 1 l -
16831910 6 x 1 l 6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16821910 Leverandør Hydranal Leverandørnr. 348011LOM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 DKK
    1088.52 DKK / 1 L
    Spare 81.48 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Titreringsmiddel til volumetrisk, to-komponent Karl Fischer titreringer (methanolbaseret)
Fordele ved Hydranal™ To-komponent reagenser:
  • Høj titreringshastighed
  • Ideel nøjagtighed til små mængder vand
  • Høj bufferkapacitet
  • Præcis og stabil titer
  • E-type reagenser giver reduceret toksicitet sammenlignet med methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Titrant 5
Smeltepunkt -98 °C
Kogepunkt 65 °C (ved 1,013 hPa)
Farve Brun
Tæthed 0,850 g/cm3 (ved 20 °C)
pH Neutral
Fysisk form Væske
CAS 7553-56-2
Mængde 1 l
Flammepunkt 11 °C
Emballage Metrohm OMNIS Smart Reagens
FN nummer UN1230
Synonym Methyl Alcohol
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar i vand
Grad Volumetrisk to-komponent KF-titrering
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 OM
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine