Få mere at vide
HYDRANAL™ - Titrant 2, Reagens til volumetrisk tokomponent-titrering Karl Fischer , Solstice
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Titrant 2 |
| CAS | 111-90-0 |
| Tæthed | 0.80g/mL |
| Emballage | Polybelagt flaske |
| Mængde | 6 x 1 l |
| Flammepunkt | 11 °C (51,8 °F) |
| FN nummer | UN1230 |
| Grad | Karl Fischer |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL Titrant 2
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
- H370-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: methano; iodine