Få mere at vide
HYDRANAL™ - Titrant 2, Reagens til volumetrisk to-komponent Karl Fischer titrering, Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Titrant 2 |
| Tæthed | 0.80g/mL |
| Mængde | 2,5 l |
| Flammepunkt | 11°C (51.8°F) |
| FN nummer | UN1230 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Titrant 2
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methano; iodine
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering