Få mere at vide
HYDRANAL™ - Titrant 2 E, Reagens til volumetrisk to-komponent Karl Fischer titrering (ethanolbaseret), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15634360 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15634360
Brand: Honeywell-Hydranal 347236X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Titrant 2 E
Navn note Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol based)
Kogepunkt 78°C
CAS min % ≥1.0000%
CAS Max % <5.0000%, ≤100.0000%
CAS 68007-08-9, 7553-56-2
Tæthed ∼0.83 g/mL
Mængde 6 x 1 l
Flammepunkt 12°C
Lineær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
Emballage Glasflaske
FN nummer UN1170
Synonym Ethyl alcohol
Grad Karl Fischer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Titrant 2 E
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide