Få mere at vide
HYDRANAL™ - Titrant 2 E, Reagens til volumetrisk to-komponent Karl Fischer titrering (ethanolbaseret), Honeywell™ Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Titrant 2 E |
| Tæthed | 0.83g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 12°C (53.6°F) |
| FN nummer | UN1170 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL Titrant 2 E
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide