Få mere at vide
HYDRANAL™ - Standard natriumtartartat dihydrat, Standard for Karl Fischer titrering (vandindhold ∼15,66%), Solstice
Beskrivelse
Fordele ved HYDRANAL-vandstandarder:
- Bredt produktsortiment til volumetrisk og coulometrisk Karl Fischer applikationer, samt den indirekte ovnapplikation
- Fremstillet iht ISO 9001 krav
- Analyserapport, der viser det nøjagtige vandindhold og udvidet usikkerhed
Verificeret mod eksterne standarder som f.eks NIST SRM 2890 eller NMIJ CRM 4222
- Lang holdbarhed (op til fem år)
- Praktisk indpakning
- Leveres med detaljeret brugsanvisning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Standard sodium tartrate dihydrate |
| CAS | 6106-24-7 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |