Få mere at vide
HYDRANAL™ -Standard 5.0, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072138 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 6
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15634470
Brand: Honeywell-Hydranal 34813100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Testløsning til grovkontrol af volumetrisk KF-udstyr.
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
  • Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
  • Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
  • Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Standard 5.0
CAS 71-36-3, 95-47-6
Mængde 100 ml
Flammepunkt 27°C (80.6°F)
FN nummer UN1993C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Standard 5.0
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: o-xylene, butan-1-ol; n-butanol