Få mere at vide
HYDRANAL-Standard™ 5.0, Solstice
Beskrivelse
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
- Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
- Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
- Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Standard 5.0 |
| Emballage | Glass Bottle |
| CAS | 71-36-3, 95-47-6 |
| Mængde | 100 ml |
| Flammepunkt | 27 °C (80,6 °F) |
| FN nummer | UN1993C |
| Grad | Karl Fischer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Standard 5.0
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: o-xylene, butan-1-ol; n-butanol