Få mere at vide
HYDRANAL-Solver™ (råolie), Solstice
Beskrivelse
Fordele ved Hydranal en-komponent reagenser:
- Ubegrænset vandkapacitet
- Praktisk og nem at bruge
- Den største fleksibilitet i arbejdsmedievalg
- reduceret toksicitet sammenlignet med methanolbaserede systemer
- Velegnet til methanol-reagerende forbindelser, fx ketoner og aldehyder
- Lang holdbarhed (tre år)
Forbedret sammensætning
Hydranal-Composite indeholder alle reaktanterne inklusive jod, svovldioxid og baserne imidazol og 2-methylimidazol, opløst i diethylenglycolmonoethylether (DEGEE). Tilsætning af 2-methylimidazol ud over imidazol forbedrer stabiliteten og eliminerer dannelsen af krystaller, som kan forstyrre titratorens ’ydeevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Solver (Crude) oil |
| CAS | 67-56-1, 7446-09-5, 67-66-3, 95-47-6, 288-32-4 |
| Tæthed | 1.01g/mL |
| Mængde | 6 x 1 l |
| Flammepunkt | 6 °C (42,8 °F) |
| FN nummer | UN1992 |
| Grad | Karl Fischer |