Få mere at vide
HYDRANAL™ - Opløsningsmiddelolie, reagens til volumetrisk tokomponent KF-titrering i olier (arbejdsmedium), Solstice
Artikelnummer. 15644400
Skift visning
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15644400 1 l 1 L
15654400 6 x 1 l Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15644400 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 347491L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 DKK
    821.43 DKK / 1 L
    Spare 63.57 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Medium til volumetrisk to-komponent Karl Fischer titrering i ikke-polære stoffer, fedtstoffer og olier (methanol-hexanol-baseret)
Fordele ved Hydranal to-komponent reagenser:
  • Høj titreringshastighed
  • Ideel nøjagtighed til små mængder vand
  • Høj bufferkapacitet
  • Præcis og stabil titer
  • E-type reagenser: reduceret toksicitet sammenlignet med methanol
  • Lang holdbarhed (tre år for titranter, fem år for opløsningsmidler)
Forbedret sammensætning
I to-komponent reagenser adskilles Karl Fisher-reaktanterne i to opløsninger: titranten og opløsningsmidlet. Hydranal-Titrant indeholder jod opløst i en alkohol med en præcist defineret koncentration. Hydranal-Solvent er en alkoholisk opløsning af svovldioxid og imidazol. Alkoholen er enten methanol til standardreagenser eller ethanol til E-type reagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Solvent Oil
CAS 288-32-4, 67-56-1, 111-27-3
Tæthed 0.83g/mL
Mængde 1 l
Flammepunkt 17 °C (62,6 °F)
MDL nummer MFCD00147197
Emballage Glasflaske
FN nummer UN1993BE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Solvent Oil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hexan-1-ol, methanol, imidazole, sulphurdioxide