Få mere at vide
HYDRANAL™ -Opløsningsmiddel E, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15644370 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15644370
Brand: Honeywell-Hydranal 347306X500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Medium til volumetrisk to-komponent Karl Fischer titrering (ethanolbaseret)
Fordele ved Hydranal to-komponent reagenser:
  • Høj titreringshastighed
  • Ideel nøjagtighed til små mængder vand
  • Høj bufferkapacitet
  • Præcis og stabil titer
  • E-type reagenser: reduceret toksicitet sammenlignet med methanol
  • Lang holdbarhed (tre år for titranter, fem år for opløsningsmidler)
Forbedret sammensætning
I to-komponent reagenser adskilles Karl Fisher-reaktanterne i to opløsninger: titranten og opløsningsmidlet. Hydranal-Titrant indeholder jod opløst i en alkohol med en præcist defineret koncentration. Hydranal-Solvent er en alkoholisk opløsning af svovldioxid og imidazol. Alkoholen er enten methanol til standardreagenser eller ethanol til E-type reagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Solvent E
CAS 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5
Tæthed 0.90g/mL
Mængde 6 x 500 ml
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
MDL nummer MFCD01867183
FN nummer UN1170
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Solvent E
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide