Få mere at vide
HYDRANAL-Opløsningsmiddel™ E, Solstice
Beskrivelse
Fordele ved Hydranal to-komponent reagenser:
- Høj titreringshastighed
- Ideel nøjagtighed til små mængder vand
- Høj bufferkapacitet
- Præcis og stabil titer
- E-type reagenser: reduceret toksicitet sammenlignet med methanol
- Lang holdbarhed (tre år for titranter, fem år for opløsningsmidler)
Forbedret sammensætning
I to-komponent reagenser adskilles Karl Fisher-reaktanterne i to opløsninger: titranten og opløsningsmidlet. Hydranal-Titrant indeholder jod opløst i en alkohol med en præcist defineret koncentration. Hydranal-Solvent er en alkoholisk opløsning af svovldioxid og imidazol. Alkoholen er enten methanol til standardreagenser eller ethanol til E-type reagenser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Solvent E |
| CAS | 64-17-5, 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5 |
| Tæthed | 0.90g/mL |
| Emballage | Flaske |
| Mængde | 2,5 l |
| Flammepunkt | 12 °C (53,6 °F) |
| MDL nummer | MFCD01867183 |
| FN nummer | UN1170 |
| Grad | Karl Fischer |
Sikkerhed og håndtering
- HYDRANAL Solvent E
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide