Få mere at vide
HYDRANAL-natriumtarratdihydrat™, Solstice
Artikelnummer. 15664430 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
6 x 100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15664430 6 x 100 g Pakke med 6
15644430 25 g 25g
15624430 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15664430 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 348036X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3330.00 DKK
    3111.76 DKK / Pakke med 6
    Spare 218.24 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Teststof for volumetrisk Karl Fischer titrering (vandindhold∼ 15,66 %, nøjagtig værdi på analyserapport)
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
  • Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
  • Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
  • Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
CAS 6106-24-7
Mængde 6 x 100 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Grad Karl Fischer