Få mere at vide
HYDRANAL™ -natriumtartrat dihydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15644430 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
100 g
6 x 100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15644430
Brand: Honeywell-Hydranal 3480325G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Teststof for volumetrisk Karl Fischer titrering (vandindhold∼ 15,66 %, nøjagtig værdi på analyserapport)
Advantages of HYDRANAL- Auxiliaries
  • Broad product range of solubilizer for special sample application
  • Broad product range of buffer for pH related sample application
  • Drying agents for cell protection and drying of carrier gasses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
Mængde 25 g
FN nummer NONH for all modes of transport