Få mere at vide
HYDRANAL™ - Salicylsyre, Solstice
Beskrivelse
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
- Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
- Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
- Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Salicylic acid |
| CAS | 69-72-7 |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 157 °C (314,6 °F) |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.12 |
| Grad | Karl Fischer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL Salicylic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.