Få mere at vide
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI, Solstice
Beskrivelse
- Methanol-baseret
- Fri for imidazol
- Fri for CMR-stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI |
| CAS min % | ≥0.10% |
| Tæthed | 0,9 g/cm3 (ved 20 °C) |
| pH | 5 til 6 |
| Fysisk form | Væske |
| CAS | 147-85-3 |
| Mængde | 6 x 1 l |
| CAS Max % | ≤5% |
| Flammepunkt | 11 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL NEXTGEN Solvent FI
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, 2-Ethylimidazole, sulphur dioxide, L-Proline