Få mere at vide
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7203377 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 16882360
Brand: Honeywell Fluka 344311L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Medium til volumetrisk, to-komponent Karl Fischer titreringer
  • Ethanol-baseret
  • Fri for imidazol
  • Fri for CMR-stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI
Smeltepunkt -115°C
CAS min % ≥55%
Farve Farveløs
Tæthed 0.895 g/cm3
pH 5 til 6
Fysisk form Væske
CAS 64-17-5
Mængde 1 l
CAS Max % ≤80%
Emballage Glasflaske
FN nummer UN1170
Opløselighedsinformation Completely Miscible in Water
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.