Få mere at vide
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7224404 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
50 ml
6 x 50 ml
Artikelnummer. 17584946
Brand: Honeywell Fluka 3447050ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Katolyt til coulometrisk Karl Fischer titrering af ketoner og Li-ion batterielektrolytter, Acetonitril-baseret, fri for alkoholer (fri for CMR-stoffer).
  • HYDRANAL™ er det mest betroede mærke i Karl Fischer titrering på grund af dens dedikation til kvalitet, konsistens og fortsatte innovation.
    • Omfattende produktportefølje med 60 tilgængelige produkter
    • 40 års innovation– tjek vores NEXTGEN-reagenser HER
    • Dedikeret teknisk service og support
    • Mere end 800 ansøgningsnotater tilgængelige på vores hjemmeside
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA
CAS min % ≥2.00, ≥60.00
CAS Max % <10.00, ≤20.00, <70.00
Farve Orange
CAS Confidential Stabilizer 2, 75-05-8, 75-75-2
Tæthed 0.906 g/cm3
pH 5.5
Fysisk form Væske
Mængde 50 ml
Flammepunkt 12°C to 13°C
Emballage Ampul
FN nummer UN2924
Opløselighedsinformation Soluble in water
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat C-FA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole