Få mere at vide
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 ml
6 x 500 ml
Beskrivelse
- Methanol-baseret
- Fri for imidazol
- Fri for CMR-stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI |
| Smeltepunkt | -98°C (Methanol) |
| Kogepunkt | 64°C to 65°C (Methanol) |
| CAS min % | ≥60% |
| CAS Max % | ≤90% |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.893 g/cm3 (at 20°C) |
| Fysisk form | Væske |
| CAS | 67-56-1 |
| Mængde | 500 ml |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat AG-FI
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, 2-ethylimidazole, 2-butylaminoethanol, sulphur dioxide, 2-ethyl imidazole hydroiodide