Få mere at vide
Solstice HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Artikelnummer. p-7224405
Skift visning
Mængde:
1 x 500 ml
6 x 500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17893080 1 x 500 ml
17504956 6 x 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17893080 missing translation for 'mfr' Solstice missing translation for 'supplierNo' 34471500ML
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Anolyt til coulometrisk Karl Fischer titrering af ketoner og Li-ion batterielektrolytter, foretrukket til celler med membran, acetonitril-baseret, fri for alkoholer (fri for CMR-stoffer)
  • HYDRANAL™ er det mest betroede mærke i Karl Fischer titrering på grund af dens dedikation til kvalitet, konsistens og fortsatte innovation.
    • Omfattende produktportefølje med 60 tilgængelige produkter
    • 40 års innovation– tjek vores NEXTGEN-reagenser HER
    • Dedikeret teknisk service og support
    • Mere end 800 ansøgningsnotater tilgængelige på vores hjemmeside
    • Se vores NEXTGEN Coulomat A-FA standard betjeningsprocedure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA
CAS min % ≥2.00%, ≥10.00%, ≥2.00%
CAS Max % ≥20.00%, <10.00%, <10.00%, <70.00%
Farve Orange
CAS Confidential Accelerator, 75-05-8, 75-75-2, Confidential Stabilizer 2, Confidential Stabilizer 1
Tæthed 0,906 g/cm3
pH 5.5
Fysisk form Væske
Mængde 1 x 500 ml
Flammepunkt 12 °C til 13 °C
Emballage Glasflaske
FN nummer 2924
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Mention de danger
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.