Få mere at vide
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Artikelnummer. 17504956
Skift visning
Mængde:
1 x 500 ml
6 x 500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17504956 6 x 500 ml
17893080 1 x 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17504956 Leverandør Hydranal Leverandørnr. 344716X500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20315.00 DKK
    19005.36 DKK / Pakke med 6
    Spare 1309.64 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Anolyt til coulometrisk Karl Fischer titrering af ketoner og Li-ion batterielektrolytter, foretrukket til celler med membran, acetonitril-baseret, fri for alkoholer (fri for CMR-stoffer)
  • HYDRANAL™ er det mest betroede mærke i Karl Fischer titrering på grund af dens dedikation til kvalitet, konsistens og fortsatte innovation.
    • Omfattende produktportefølje med 60 tilgængelige produkter
    • 40 års innovation– tjek vores NEXTGEN-reagenser HER
    • Dedikeret teknisk service og support
    • Mere end 800 ansøgningsnotater tilgængelige på vores hjemmeside
    • Se vores NEXTGEN Coulomat A-FA standard betjeningsprocedure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA
CAS min % ≥2.00, ≥60.00
CAS Max % <70.00, <10.00, <10.00
Farve Orange
Tæthed 0.906 g/cm3
CAS Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, 75-05-8
pH 5.5
Fysisk form Væske
Mængde 6 x 500 ml
Flammepunkt 12 °C til 13 °C
Emballage Glasflaske
FN nummer UN2924
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole