Få mere at vide
HYDRANAL™ - Methanol Rapid, reagens til accelereret volumetrisk 1-komponent KF titrering (arbejdsmedium), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15605160
Skift visning
Mængde:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15605160 1 l -
15615160 2,5 l 2.5 L
15635160 6 x 1 l Pakke med 6
15625160 4 x 2,5 l Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15605160 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 378171L
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Medium til accelereret volumetrisk en-komponent Karl Fischer titrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Methanol Rapid
CAS 67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5
Tæthed 0.80g/mL
Mængde 1 l
Flammepunkt 11°C (51.8°F)
FN nummer UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Methanol Rapid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, sulphur dioxide, imidazole