Få mere at vide
HYDRANAL™ - Methanol Rapid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 17191296 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
17191296 500 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17191296 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 37817500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Medium for accelerated volumetric one-component Karl Fischer titration
Hydranal™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Methanol Rapid
CAS 288-32-4, 67-56-1, 7446-09-5
Mængde 500 ml