Få mere at vide
HYDRANAL™ - Medium K, Honeywell Fluka™
Beskrivelse
Fordele ved Hydranal en-komponent reagenser:
- Ubegrænset vandkapacitet
- Praktisk og nem at bruge
- Den største fleksibilitet i arbejdsmedievalg
- reduceret toksicitet sammenlignet med methanolbaserede systemer
- Velegnet til methanol-reagerende forbindelser, fx ketoner og aldehyder
- Lang holdbarhed (tre år)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - Medium K |
| Navn note | Reagent for volumetric one-component KF titration in aldehydes and ketones (working medium) |
| Kogepunkt | 58°C |
| CAS min % | ≥1.0000%, ≥20.0000% |
| CAS Max % | <20.0000%, <5.0000% |
| CAS | 75-89-8, 7446-09-5, 107-98-2, 101023-55-6 |
| Tæthed | ∼1.25 g/mL |
| Mængde | 6 x 1 l |
| Flammepunkt | 56°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Medium K
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methylether, 2,2,2-Trifluo