Få mere at vide
HYDRANAL™ - Medium K, Solstice
Artikelnummer. 15604360
Skift visning
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15604360 1 l 1 L
15614360 6 x 1 l Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15604360 Leverandør Hydranal Leverandørnr. 346981L
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Medium til volumetrisk en-komponent Karl Fischer titrering i aldehyder og ketoner (methanolfri).
Fordele ved Hydranal ét-komponent reagenser:
  • Ubegrænset vandkapacitet
  • Bekvemt og nemt at bruge
  • Den største fleksibilitet i valg af arbejdsmedier
  • Reduceret toksicitet sammenlignet med methanolbaserede systemer
  • Egnet til methanol-reagerende forbindelser, f.eks. ketoner og aldehyder
  • Lang holdbarhed (tre år)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Medium K
CAS 67-66-3, 107-98-2, 107-07-3, 75-89-8, 101023-55-6, 67-66-3
Kogepunkt 58 °C
CAS min % ≥30.00, ≥10.00
CAS Max % <30.00, <60.00
Tæthed 1.25g/mL
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
Flammepunkt 56 °C (132,8 °F)
Renhedsgrad noter En-komponent volumetri
Emballage Polycoated flaske
FN nummer UN1992
Grad Karl Fischer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Medium K
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methylether, 2,2,2-Trifluo