Få mere at vide
HYDRANAL™ - LipoSolver MH, reagens til volumetrisk én-komponent KF-titrering i upolare stoffer, fedtstoffer og olier (arbejdsmedium), Solstice
Artikelnummer. 15675160
Skift visning
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15675160 6 x 1 l Pakke med 6
15665160 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15675160 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 378566X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4495.00 DKK
    4205.14 DKK / Pakke med 6
    Spare 289.86 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Medium til volumetrisk en-komponent Karl Fischer titrering i ikke-polære stoffer, fedtstoffer og olier (methanol-hexanol-baseret)
Fordele ved Hydranal en-komponent reagenser:
  • Ubegrænset vandkapacitet
  • Praktisk og nem at bruge
  • Den største fleksibilitet i arbejdsmedievalg
  • reduceret toksicitet sammenlignet med methanolbaserede systemer
  • Velegnet til methanol-reagerende forbindelser, fx ketoner og aldehyder
  • Lang holdbarhed (tre år)
Forbedret sammensætning
Hydranal-Composite indeholder alle reaktanterne inklusive jod, svovldioxid og baserne imidazol og 2-methylimidazol, opløst i diethylenglycolmonoethylether (DEGEE). Tilsætning af 2-methylimidazol ud over imidazol forbedrer stabiliteten og eliminerer dannelsen af krystaller, som kan forstyrre titratorens ’ydeevne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - LipoSolver MH
Navn note Reagens til volumetrisk én-komponent KF-titrering i upolare stoffer, fedtstoffer og olier (arbejdsmedium)
Kogepunkt 65 °C
CAS min % ≥50.0000%, ≥30.0000%
Tæthed ∼0,80 g/ml
CAS 67-56-1, 111-27-3
Mængde 6 x 1 l
CAS Max % <50.0000%
Flammepunkt 14 °C
MDL nummer MFCD02687787
Emballage Glasflaske
FN nummer UN1230
Synonym Hexyl alcohol
Grad Karl Fischer