Få mere at vide
HYDRANAL™ - LipoSolver MH, Reagens til volumetrisk 1-komponent KF titrering i ikke-polære stoffer, fedtstoffer og olier (arbejdsmedium), Honeywell Fluka™
Beskrivelse
Fordele ved Hydranal en-komponent reagenser:
- Ubegrænset vandkapacitet
- Praktisk og nem at bruge
- Den største fleksibilitet i arbejdsmedievalg
- reduceret toksicitet sammenlignet med methanolbaserede systemer
- Velegnet til methanol-reagerende forbindelser, fx ketoner og aldehyder
- Lang holdbarhed (tre år)
Forbedret sammensætning
Hydranal-Composite indeholder alle reaktanterne inklusive jod, svovldioxid og baserne imidazol og 2-methylimidazol, opløst i diethylenglycolmonoethylether (DEGEE). Tilsætning af 2-methylimidazol ud over imidazol forbedrer stabiliteten og eliminerer dannelsen af krystaller, som kan forstyrre titratorens ’ydeevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-LipoSolver MH |
| Tæthed | 0.80g/mL |
| CAS | 67-56-1, 111-27-3 |
| Mængde | 1 l |
| Flammepunkt | 11°C (51.8°F) |
| MDL nummer | MFCD02687787 |
| Emballage | Glasflaske |
| FN nummer | UN1230 |
Sikkerhed og håndtering
- HYDRANAL-LipoSolver MH
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: hexan-1-ol, methanol