Få mere at vide
HYDRANAL™ - LipoSolver CM, reagens til volumetrisk én-komponent KF-titrering i ikke-polære stoffer, fedtstoffer og olier (arbejdsmedie), Solstice
Beskrivelse
Fordele ved Hydranal en-komponent reagenser:
- Ubegrænset vandkapacitet
- Praktisk og nem at bruge
- Den største fleksibilitet i arbejdsmedievalg
- reduceret toksicitet sammenlignet med methanolbaserede systemer
- Velegnet til methanol-reagerende forbindelser, fx ketoner og aldehyder
- Lang holdbarhed (tre år)
Forbedret sammensætning
Hydranal-Composite indeholder alle reaktanterne inklusive jod, svovldioxid og baserne imidazol og 2-methylimidazol, opløst i diethylenglycolmonoethylether (DEGEE). Tilsætning af 2-methylimidazol ud over imidazol forbedrer stabiliteten og eliminerer dannelsen af krystaller, som kan forstyrre titratorens ’ydeevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-LipoSolver CM |
| Tæthed | 1.25g/mL |
| CAS | 67-56-1, 67-66-3 |
| Mængde | 1 l |
| Flammepunkt | 23 °C (73,4 °F) |
| MDL nummer | MFCD02687786 |
| Emballage | Glasflaske |
| FN nummer | UN1992 |
| Grad | Karl Fischer |
Sikkerhed og håndtering
- HYDRANAL-LipoSolver CM
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H372-Forårsager organskader.
- H302+H312-Farlig ved indtagelse eller hudkontakt
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol