Få mere at vide
HYDRANAL™ - KetoSolver, reagens til volumetrisk én-komponent KF-titrering i aldehyder og ketoner (arbejdsmedium), Solstice
Beskrivelse
Fordele ved Hydranal en-komponent reagenser:
- Ubegrænset vandkapacitet
- Praktisk og nem at bruge
- Den største fleksibilitet i arbejdsmedievalg
- reduceret toksicitet sammenlignet med methanolbaserede systemer
- Velegnet til methanol-reagerende forbindelser, fx ketoner og aldehyder
- Lang holdbarhed (tre år)
Forbedret sammensætning
Hydranal-Composite indeholder alle reaktanterne inklusive jod, svovldioxid og baserne imidazol og 2-methylimidazol, opløst i diethylenglycolmonoethylether (DEGEE). Tilsætning af 2-methylimidazol ud over imidazol forbedrer stabiliteten og eliminerer dannelsen af krystaller, som kan forstyrre titratorens ’ydeevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-KetoSolver |
| CAS | 107-98-2, 288-32-4, 64-17-5, 107-98-2, 101023-55-6 |
| Tæthed | 0.91g/mL |
| Emballage | Polybelagt flaske |
| Mængde | 1 l |
| Flammepunkt | 21 °C (69,8 °F) |
| FN nummer | UN1993BE |
Sikkerhed og håndtering
- HYDRANAL-KetoSolver
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol